Silikagel, Pore size: 100 Å 15-25 μm, high purity for column chromatography, Supelco®
Katalogové číslo 60744-500G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:112926-00-8
:7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232