Silikagel, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm for chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7631-86-9
:112926-00-8
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232
Bod varu:2230 °C (1013 hPa)
Bod tání:1710 °C
Teplota pro skladování:Ambient
REACH:01-2119379499-16
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Granular powder
- Particle size:≤7.5 % > 60 Mesh
- Specific surface area:275 to 375 m²/g (BET)
- Pore volume:0.95 to 1.3 ml/g (N2)
- Volatiles:≤8.0 % (160°C)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together