ContactUsLinkComponent
Fluorid amonný 40% in aqueous solution
Toxický
Fluorid amonný 40% in aqueous solution
Catalog # 40292-5L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Toxický
Fluorid amonný 40% in aqueous solution
Catalog # 40292-5L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic can
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:235-185-9
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
Číslo CAS:12125-01-8
Vzorec:NH₄F
MDL číslo:MFCD00011423