Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Benzo[e]pyrene 100 µg/ml in cyclohexane, Supelco®
  36962-2ML
 :  Merck
 :  
undefined
Benzo[e]pyrene 100 µg/ml in cyclohexane, Supelco®
  36962-2ML
 :  Merck
 :  

 

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    192-97-2
  • Popis:
    Benzo[e]pyrene 100 µg/ml in cyclohexane
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00003605
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Vzorec:
    C₂₀H₁₂
  • Molekulární hmotnost:
    252,31
  • Bod vzplanutí:
    –18 °C

 

 

  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
 : P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331