0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Methylphosphonic acid 1,000 µg/ml in methanol
Methylphosphonic acid 1,000 µg/ml in methanol
Methylphosphonic acid 1,000 µg/ml in methanol
PROOCERM-038
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Methylphosphonic acid 1,000 µg/ml in methanol
PROOCERM-038
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 mL
Čí. CAS:
993-13-5
Popis:
Methylphosphonic acid 1,000 µg/ml in methanol
Vzorec:
CH₅O₃P
Popis:
Methylphosphonic acid