Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution standardised solution 1.0 N
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo 35614.K2
Korozi způsobující
Ammonia solution standardised solution 1.0 N
Katalogové číslo 35614.K2
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution standardised solution 1.0 N
Ammonia solution standardised solution 1.0 N
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
2 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like MDL No.: MFCD00066650
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace