Bed pan
2500 ml
Katalogové číslo KART586
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Bed pan moulded in white PP.
- Withstand temperatures up to 120 °C
- Very good chemical resistance
- Easy to clean
Specifikace
- Kapacita:2500 ml