ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a. (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Korozi způsobující
Kyselina sírová 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a. (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Katalogové číslo 1.00732.2500
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Kyselina sírová 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a. (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Katalogové číslo 1.00732.2500
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
  • Melting Point:
    -20 °C
  • Molar Mass:
    98.08 g/mol
  • Boiling Point:
    335 °C
  • Vapor Pressure:
    0.0001 hPa (20 °C)
  • Density:
    1.84 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:14,08974
Bod varu:∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání:3 °C
Hustota:1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:1830
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :GHS05
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589