Síran sodný, anhydrous, granulated, EMSURE® for organic trace analysis, Supelco®
Katalogové číslo 1.06639.0500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:small crystals
- Assay (acidimetric):≥ 99.0 %
- Fe (Iron):≤ 0.001 %
- Loss on drying (130 °C):≤ 0.5 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08829
Bod varu:1429 °C (1013 hPa)
Bod tání:888 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-820-9
Číslo CAS:7757-82-6
Vzorec:Na₂SO₄
MDL číslo:MFCD00003504