Síran sodný, anhydrous 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7757-82-6
:
Vzorec:Na₂SO₄
MDL číslo:MFCD00003504
Merck Index:12,08829
Bod varu:1429 °C (1013 hPa)
Bod tání:884 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-820-9
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Assay:≥98.5 %
- Water:≤0.1 %
- Sodium chloride (NaCl):≤3000 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Zinc (Zn):≤200 ppm
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeACRO19664
SDS
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Produktová literatura
Frequently Bought Together