Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxid lithný, Supelco®
Korozi způsobující
Dráždivý
Dodavatel:   Merck
Hydroxid lithný, Supelco®
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:1310-65-2
  • Vzorec:LiOH
  • MDL číslo:MFCD00011095
  • Molecular Weight:23.95
  • Merck Index:13,05556
  • Bod varu:924 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:462 °C
  • Hustota:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-183-4
  • UN:2680
  • ADR:8,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  •  :Density: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    71 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    462 °C
  • Molar Mass:
    23.95 g/mol
  • Bulk Density:
    550 kg/m3
  • Density:
    2.54 g/cm3
  • pH:
    12 (50 g/l, H2O, 50 °C)
Product Family Options
Informace o produktu