Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxid lithný
Hydroxid lithný
0100, 100
Katalogové číslo 705-0056
Toxický
Korozi způsobující
Dodavatel:   Hach
Hydroxid lithný
Katalogové číslo 705-0056
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  1310-65-2
Hydroxid lithný
0100, 100
Přejít na:
Číslo CAS:  1310-65-2
Price
2 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:1310-65-2
  • Vzorec:LiOH
  • MDL číslo:MFCD00011095
  • Molecular Weight:23.95
  • Merck Index:13,05556
  • Bod varu:924 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:462 °C
  • Hustota:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-183-4
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1,46 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2680
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100
  • Sekvence:
    0100
Specifikace