Voda, UltraPure for molecular biology, sterile filtered
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7732-18-5
:
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332
Merck Index:13,10098
Bod varu:100 °C (1013 hPa)
Bod tání:0 °C
Hustota:1 g/cm³ (4 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
Frequently Bought Together