Multiple distributors with ground joints, BOLA
Catalog # BOHLD620-08
Supplier: Bohlender
Specifications
- Velikost objímky:29/32 NS
- Popis:Se 2 hrdly se závitem GL 14, pro 2 trubky max. 8 mm vnější průměr
- Bal.:1
Specifications
About this item
PTFE, bílý. Pro láhve nebo reakční nádoby se zábrusem. Pro přepravu kapalin bez znečištění. Pro připojení ke zdroji kapaliny nebo tlakovému či vakuovému systému.
- Teplotní odolnost: -200 °C až +250 °C Univerzální chemická odolnost Autoklávovatelné Vakuum: vhodné
Kompletně vyrobeno z PTFE. S broušeným kloubem velikosti 29/32 a dvěma hrdly se závitem GL. Integrovaná speciální matice pro snadné odjištění broušeného spoje. Pro spojování trubek nebo trubek ze skla, plastu nebo kovu pomocí laboratorních šroubových spojů.