Voda ≥99%, CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, Riedel-de Haën™
Katalogové číslo 34478-1L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
- Determination of P/N:≤5 ng/L
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,10175
Bod varu:100 °C (1,013 hPa)
Bod tání:0 °C
Hustota:1 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
Číslo CAS:7732-18-5
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332