Orders LinkContactUsLinkComponent
Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
02, 2 l, Douche can with flat back and suspension tag
Katalogové číslo KART590
Dodavatel:   KARTELL
Douche cans/irrigators
Katalogové číslo KART590
Dodavatel:  KARTELL
Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
02, 2 l, Douche can with flat back and suspension tag
Přejít na:
Price
269,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Douche cans/irrigators, made of polypropylene.
  • Translucent
  • With flat back and suspension tag
  • Autoclavable
Specifikace
  • Type:
    Douche can with flat back and suspension tag
  • Kapacita:
    2 l
  • Sekvence:
    02