Voda, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7732-18-5
:
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332
Merck Index:13,10098
Bod varu:100 °C (1013 hPa)
Bod tání:0 °C
Hustota:1 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
Výsledky testů specifikací
- Additional info:residue (at bottling) : < 0.0005%
- Color scale:≤10 APHA
- GC/ECD (as lindane):≤5 ng/l
- Residue after evaporation:≤0.0002 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.002 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together