Dusičnan sodný ≥99.99% (metals basis), Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Catalog # 1.06546.0050
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:874 g/l (20 °C)
- Melting Point:308 °C
- Molar Mass:84.99 g/mol
- Bulk Density:1200 kg/m3
- Density:2.26 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08720
Bod varu:380 °C (1013 hPa)
Bod tání:308 °C
Hustota:2,26 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-554-3
UN:1498
ADR:5.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
REACH:01-2119488221-41
:GHS03
:GHS07
Číslo CAS:7631-99-4
Vzorec:NaNO₃
MDL číslo:MFCD00011119