Orders LinkContactUsLinkComponent
Dusičnan draselný ≥97%, TECHNICAL
Dusičnan draselný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Katalogové číslo 26857.368
Oxidační
Dodavatel:   VWR Chemicals
Dusičnan draselný ≥97%, TECHNICAL
Katalogové číslo 26857.368
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  7757-79-1
Dusičnan draselný ≥97%, TECHNICAL
Dusičnan draselný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  7757-79-1
Price
3 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Nitrate of Potash
  • Číslo CAS:7757-79-1
  • Vzorec:KNO₃
  • MDL číslo:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1
  • Merck Index:13,07733
  • Bod tání:334 °C
  • Hustota:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  •  :Density: 2,109 g/cm³ (20 °C)
  • REACH:01-2119488224-35
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114