Manganistan draselný ≥99.0% (by manganometry), EMSURE® ACS p.a. (max. 0.05 ppm Hg), Supelco®
Katalogové číslo 1.05084.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (manganometric):≥ 99.0 %
- Insoluble matter:≤ 0.1 %
- Chloride, Chlorate (as Cl):≤ 0.005 %
- Sulfate (SO₄):≤ 0.01 %
- Total nitrogen (N):≤ 0.003 %
- Cu (Copper):≤ 0.001 %
- Fe (Iron):≤ 0.002 %
- Hg (Mercury):≤ 0.000005 %
- Pb (Lead):≤ 0.002 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,07824
Bod tání:> 240 °C
Hustota:2,7 g/cm³ (20 °C)
ADR:5.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-760-3
UN:1490
:GHS03
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:7722-64-7
Vzorec:KMnO₄
MDL číslo:MFCD00011364