Jodid draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7681-11-0
:
Vzorec:Kl
MDL číslo:MFCD00011405
Merck Index:13,07727
Bod varu:1330 °C (1013 hPa)
Bod tání:686 °C
Hustota:3,13 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-659-4
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Solubility:1430 g/l (20 °C)
- Melting Point:723 °C
- Molar Mass:166.00 g/mol
- Bulk Density:1500 kg/m3
- Boiling Point:1325 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:1.3 hPa (745 °C)
- Density:3.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Výsledky testů specifikací
Související informace
Merck Suprapur® High Purity Salts for Elemental Trace Analysis
Produktová literatura
msds_105044
SDS
ProductPage_105044
Specifikace produktu
Frequently Bought Together