Fluorid lithný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
1.05686.0050
: Merck
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368
- Solubility:1.3 g/l (25 °C)
- Melting Point:870 °C
- Molar Mass:25.94 g/mol
- Bulk Density:600 kg/m3
- Boiling Point:1676 °C (1013 hPa)
- Density:2.64 g/cm3 (20 °C)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials
:
:13,05553
:1676 °C (1013 hPa)
:870 °C
:2,64 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:232-152-0
:3288
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS07
:7789-24-4
:FLi
:MFCD00011090