ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C metry, stolní, inoLab® pH 7110 / 7310
pH/mV/°C metry, stolní, inoLab® pH 7110 / 7310
Supplier:  WTW
Certificates
undefined
pH/mV/°C metry, stolní, inoLab® pH 7110 / 7310
Supplier:  WTW
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-1359
  • 662-1363
  • 662-1364
  • 662-1358
  • 662-1366
  • 662-1368
  • 662-1362
  • 662-1349
  • 662-1357
  • 662-1369
  • Model:
  • pH 7110
  • pH 7310
  • pH 7310
  • pH 7110
  • pH 7310
  • pH 7310
  • pH 7310
  • pH 7110
  • pH 7110
  • pH 7310
  • Rozsah - pH:
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • −2,0...+20,0 / −2,00...+20,00 / −2,000...+19,999
  • Přesnost - pH:
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
  • Rozsah - mV:
  • ±1200,0 / ±2000
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2000
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2000
  • ±1200,0 / ±2500
  • Přesnost - mV:
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • Rozsah teplot:
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Připojení:
  • -
  • Mini USB
  • Mini USB
  • -
  • Mini USB
  • Mini USB
  • Mini USB
  • -
  • -
  • Mini USB