ContactUsLinkComponent
VWR®, Stojan pro 15 až 50 ml zkumavky
VWR®, Stojan pro 15 až 50 ml zkumavky
Catalog # 211-0380
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Stojan pro 15 až 50 ml zkumavky
Catalog # 211-0380
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Pro zkumavku Ø:
    16 - 30  mm
  • Poč. otvorů:
    12
  • Popis:
    Stojan pro 15 - 50 ml zkumavky, univerzální
  • Š×H×V:
    194×140×51 mm
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
PP.
  • pro uložení až 12 zkumavek o podobném rozměru s průměrem od 16 do 30 mm
  • natištěné značky pro snadnou identifikaci zkumavek
  • nevhodné pro sterilizaci v autoklávu
Rychlá změna průměru otvoru otevřením ’clony’ otočením knoflíku nebo přímým vložením zkumavky do otvoru.