Chlorid sodný, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
1.02406.0080
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:80 g
- Sekvence:3392
- Solubility:358 g/l (20 °C)
- Melting Point:801 °C
- Molar Mass:58.44 g/mol
- Bulk Density:1140 kg/m3
- Boiling Point:1461 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:1.3 hPa (865 °C)
- Density:2.17 g/cm3 (20 °C)
- pH:6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
:
:14,08599
:1461 °C (1013 hPa)
:801 °C
:2,17 g/cm3 (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Ambient
:231-598-3
:7647-14-5
:NaCl
:MFCD00003477