Chlorid sodný, ULTREX®, Ultrapure, J.T.Baker®
Katalogové číslo 4924-05
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:14,08599
Bod varu:1413 °C (1013 hPa)
Bod tání:801 °C
Hustota:2,16 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-598-3
:GHS07
Číslo CAS:7647-14-5
Vzorec:NaCl
MDL číslo:MFCD00003477