ContactUsLinkComponent
Chlorid sodný for spectroscopy
Chlorid sodný for spectroscopy
Catalog # 43631.19
CAS Number:  
Chlorid sodný for spectroscopy
Catalog # 43631.19
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    75 g
  • Sekvence:
    3389
Specifications
About this item
 :
Merck Index:14,8599
Boiling Pt:1413 °C
Melting Pt:801 °C
Density:2,165
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477