Chlorid draselný, Supelco®
Katalogové číslo 60138-250ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 mL
- Sekvence:2590
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:14,07621
Bod varu:1420 °C (1013 hPa)
Bod tání:773 °C
Hustota:1,98 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-211-8
Číslo CAS:7447-40-7
Vzorec:KCl
MDL číslo:MFCD00011360