ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný, Supelco®
Chlorid draselný, Supelco®
Catalog # 60134-250ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Chlorid draselný, Supelco®
Catalog # 60134-250ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Sekvence:
    2590
Specifications
About this item
 :
Merck Index:14,07621
Boiling Pt:1420 °C (1013 hPa)
Melting Pt:773 °C
Density:1,98 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360