Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorid draselný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
  26752.366
Chlorid draselný ≥97%, TECHNICAL
  26752.366
 :  7447-40-7
Chlorid draselný ≥97%, TECHNICAL
Chlorid draselný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
 :  7447-40-7
3 550,00 Kč
1 * 5 kg
 :  Potassiumchloride
  •  :7447-40-7
  •  :KCl
  •  :MFCD00011360
  •  :74.55
  •  :14,07621
  •  :1420 °C (1013 hPa)
  •  :773 °C
  •  :1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-211-8
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114