Chlorid draselný ≥97%, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
: Potassiumchloride
- :7447-40-7
- :KCl
- :MFCD00011360
- :74.55
- :14,07621
- :1420 °C (1013 hPa)
- :773 °C
- :1,98 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1,98 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :231-211-8
- Assay:Min. 97 %
- Typ balení:Plastic bucket
- Bal.:5 kg
- Sekvence:4114