Chlorid draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Katalogové číslo 1.04938.0500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:347 g/l (20 °C)
- Melting Point:773 °C
- Molar Mass:74.55 g/mol
- Bulk Density:1000 kg/m3
- Boiling Point:1413 °C (1013 hPa)
- Density:1.98 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:14,07621
Bod varu:1420 °C (1013 hPa)
Bod tání:773 °C
Hustota:1,98 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-211-8
Číslo CAS:7447-40-7
Vzorec:KCl
MDL číslo:MFCD00011360