0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný
Chlorid draselný, Ultrapure for spectroscopy
Chlorid draselný, Ultrapure for spectroscopy
39795.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
Chlorid draselný, Ultrapure for spectroscopy
39795.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
14,7621
:
1500 °C (subl.)
:
773 °C
:
1,984
:
Ambient
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360