Uhličitan sodný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:497-19-8
:
Vzorec:Na₂CO₃
MDL číslo:MFCD00003494
Merck Index:14,08596
Bod varu:1600 °C (1013 hPa)
Bod tání:854 °C
Hustota:2,53 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:207-838-8
REACH:01-2119485498-19
:GHS07
Výsledky testů specifikací
- Solubility:220 g/l (20 °C)
- Melting Point:854 °C
- Molar Mass:105.99 g/mol
- Bulk Density:1100 kg/m3
- Boiling Point:1600 °C (decomposition)
- Density:2.53 g/cm3 (20 °C)
- pH:11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeMerck Suprapur® High Purity Salts for Elemental Trace Analysis
Produktová literatura
msds_106395
SDS
ProductPage_106395
Specifikace produktu
Frequently Bought Together