Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for sample splitter
Accessories for sample splitter
11, Spare 8 l receptacle, RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75
Katalogové číslo 412-0123
Dodavatel:   Retsch GmbH
Accessories for sample splitter
Katalogové číslo 412-0123
Dodavatel:  Retsch GmbH
Accessories for sample splitter
Accessories for sample splitter
11, Spare 8 l receptacle, RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75
Přejít na:
Price
8 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Spare 8 l receptacle
  • Sekvence:
    11
  • Určeno pro:
    RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75