Lithium tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14347.0010
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:10 g
- Sekvence:3236
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:324 °C (decomposition)
- Molar Mass:93.74 g/mol
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:0,852 g/cm³ (20 °C)
EINECS:238-178-9
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
UN:3260
:GHS05
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:14283-07-9
Vzorec:BF₄Li
MDL číslo:MFCD00011087