ContactUsLinkComponent
Tetraboritan dvojsodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
  1.06309.0025
 :  Merck
 :  
Tetraboritan dvojsodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
  1.06309.0025
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308
  • Solubility:
    25.6 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    742 °C
  • Molar Mass:
    201.21 g/mol
  • Bulk Density:
    700 kg/m3
  • Boiling Point:
    1575 °C (decomposition)
  • Vapor Pressure:
    7.3 hPa (1200 °C)
  • Density:
    2.37 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)
 :
 :12,08733
 :1575 °C (1013 hPa)
 :742 °C
 :2,38 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :215-540-4
 :01-2119490790-32
 :GHS08
 :GHS07
 :Ambient
 :1330-43-4
 :Na₂B₄O₇
 :MFCD00081185