Tetraboritan dvojsodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
1.06309.0025
: Merck
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
- Solubility:25.6 g/l (20 °C)
- Melting Point:742 °C
- Molar Mass:201.21 g/mol
- Bulk Density:700 kg/m3
- Boiling Point:1575 °C (decomposition)
- Vapor Pressure:7.3 hPa (1200 °C)
- Density:2.37 g/cm3 (20 °C)
- pH:9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)
:
:12,08733
:1575 °C (1013 hPa)
:742 °C
:2,38 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-540-4
:01-2119490790-32
:GHS08
:GHS07
:Ambient
:1330-43-4
:Na₂B₄O₇
:MFCD00081185