ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxan
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
1,4-Dioxan
Katalogové číslo EHERC12865000
Dodavatel:  EHRENSTORFER
Číslo CAS:  
undefined
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
1,4-Dioxan
Katalogové číslo EHERC12865000
Dodavatel:  EHRENSTORFER
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 mL
  • Sekvence:
    2210
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,03330
Bod varu:101,1 °C (1013 hPa)
Hustota:1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
Číslo CAS:123-91-1
Vzorec:C₄H₈O₂
MDL číslo:MFCD00006571