1,4-Dioxan 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:123-91-1
:
Vzorec:C₄H₈O₂
MDL číslo:MFCD00006571
Merck Index:14,3300
Bod varu:100…102 °C
Hustota:1,034
Bod vzplanutí:12 °C (54 °F)
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together