ContactUsLinkComponent
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, klasse 32, Whatman™
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, klasse 32, Whatman™
Catalog # 512-0664
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, klasse 32, Whatman™
Catalog # 512-0664
Specifications
  • Grade/stupeň/jakost:
    32
  • Záchyt částic:
    1,4 µm
  • Sekvence:
    132
  • Velikost:
    101×305 mm
  • Velikost póru:
    1 µm
  • Třída:
    32
  • Bal.:
    50
Specifications
About this item
These are glass microfibre filters for general filtration applications.
  • Fine porosity
  • Binder free