Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 25,000 µg/ml in dichloromethane, Supelco®
Katalogové číslo 48724-U
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:25 mg/ml in dichloromethane
- Bal.:1
- Standard:Certified reference material
- Čí. CAS:5074-71-5
- Popis:Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine 25,000 µg/ml in dichloromethane
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H336 - H351
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine; Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS08
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313