Naphthalene-[D8] 2.000 µg/ml v dichlormethanu, Supelco®
48715-U
: Merck
:
- Koncentrace:2000 μg/ml in dichloromethane
- Bal.:1
- Standard:Certified reference material
- Čí. CAS:1146-65-2
- Popis:Naphthalene-[D8] 2.000 µg/ml v dichlormethanu
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H336 - H351 - H373 - H373
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- GHS signal: GHS08, GHS07
: P201 - P202 - P260 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313