ContactUsLinkComponent
Bis(2-ethylhexyl) adipate 2,000 µg/ml in methanol, Supelco®
  47995-U
 :  Merck
 :  
Bis(2-ethylhexyl) adipate 2,000 µg/ml in methanol, Supelco®
  47995-U
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    2000 μg/ml in methanol
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    103-23-1
  • Popis:
    Bis(2-ethylhexyl) adipate 2,000 µg/ml in methanol
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Bis(2-ethylhexyl) adipate; DEHA
  • GHS signal: GHS06, GHS08
 : P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311