Vitamin A palmitate, Supelco®
Katalogové číslo 46959-U
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:2440
- Pk Info:100 mg
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-228-5
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:79-81-2
Vzorec:C₃₆H₆₀O₂
MDL číslo:MFCD00019414