Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Menthone
Katalogové číslo 63675-1ML-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:3391-87-5
- Popis:(+)-Menthone
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00210063
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(1S,4R)-p-Menthan-3-one; (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
- Molekulární hmotnost:154,25
- Hustota:0,893 g/ml at 20 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:72 °C - Closed cup
- Bod varu:209 - 210 °C (lit.)