Supelco® Organic Reference Standard, Didecyl Phthalate
Katalogové číslo 36933-250MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:84-77-5
- Popis:Didecyl phthalate
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00041915
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₆H₄[COO(CH₂)₉CH₃]₂
- Molekulární hmotnost:446,66
- Bod vzplanutí:200 °C - closed cup