ContactUsLinkComponent
Hydroxid draselný 1 M KOH (1N) volumetric solution, Fluka™
  35113-1L
 :  
Hydroxid draselný 1 M KOH (1N) volumetric solution, Fluka™
  35113-1L
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Factor:
    0.999 - 1.001
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
 :
 :1,05 g/cm³
 :Ambient
 :215-181-3
 :1814
 :8,II
 :GHS05
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553