ContactUsLinkComponent
2,4,5-Trimethylaniline 100 µg/ml in acetonitrile, Supelco®
2,4,5-Trimethylaniline 100 µg/ml in acetonitrile, Supelco®
Catalog # 31039-2ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
2,4,5-Trimethylaniline 100 µg/ml in acetonitrile, Supelco®
Catalog # 31039-2ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2 mL
  • Čí. CAS:
    137-17-7
  • Popis:
    2,4,5-Trimethylaniline 100 µg/ml in acetonitrile
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Vzorec:
    C₉H₁₃N
  • Popis:
    2,4,5-Trimethylaniline