0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Dihexyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Dihexyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Dihexyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
PROOCILULM74341.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Dihexyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
PROOCILULM74341.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Čí. CAS:
84-75-3
Popis:
Dihexyl phthalate 100 µg/ml in n-nonane
Vzorec:
C₂₀H₃₀O₄
Popis:
Dihexyl phthalate