6-Nitrochrysene 50 µg/ml in toluene
Catalog # PROOCILULM38811.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:7496-02-8
- Popis:6-Nitrochrysene 50 µg/ml in toluene
- Vzorec:C₁₈H₁₁NO₂
- Popis:6-Nitrochrysene