ContactUsLinkComponent
VWR®, Lázeň koliformní s regulátorem teploty MX
  462-0214
undefined
VWR®, Lázeň koliformní s regulátorem teploty MX
  462-0214
  • Tepelný výkon:
    1,1 kW
  • Teplotní rozsah:
    RT* +10... 135 °C
  • Kapacita:
    28 L
  • Š×H×V:
    546×353×457 mm
  • Š×H×V lázně:
    328×300×210 mm
  • Bal.:
    1
  • Tepl. stabilita:
    ±0,07
Vana z nerezové oceli s uživatelsky přívětivým MX regulátorem teploty, má tři ovládací tlačítka a výzvy na obrazovce. Speciálně navrženo pro výrobu mikrobiologických kultivačních médií. Můstek ovladače vyrobený z chemicky odolného DuraTop™ lze snadno odstranit, aby bylo možné vyčistit nádrž. Vana má otvor s víkem pro volitelnou chladicí spirálu, která je ideální pro nastavené hodnoty blízké okolní teplotě.
  • Velký LCD displej EasyView™ s ikonami alarmů nebo poruch a anglickými výzvami a nabídkami
  • Uživatelsky nastavitelné limity vysoké a nízké teploty a alarmy nízké hladiny kapaliny
  • Jednorychlostní tlakové čerpadlo
  • Integrovaná ochrana čerpadla a topné spirály
  • Jednobodová kalibrace
Vyrobeno v souladu s normou DIN 12876-1, Třída bezpečnosti I.
Maximální výkon čerpadla:
11,9 L/min, 120 mbar.
*RT = okolní teplota
 : společně se sklopným, průhledným víkem lázně.